Merck
644226
Sigma-Aldrich
1-(2-Methylbenzyl)piperazine
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H18N2
CAS番号:
分子量:
190.28
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5430 (lit.)
bp
77-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.998 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccccc1CN2CCNCC2
InChI
1S/C12H18N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-14-8-6-13-7-9-14/h2-5,13H,6-10H2,1H3
InChI Key
GRVNOUKHAZXMJK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
644226-1G:
644226-10G:
644226-BULK:
644226-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)