Merck
643734
Sigma-Aldrich
4-Bromonitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Br13C6H4NO2
CAS番号:
分子量:
207.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
形状
solid
bp
255-256 °C (lit.)
mp
125-127 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13c](Br)[13cH][13cH]1
InChI
1S/C6H4BrNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
ZDFBKZUDCQQKAC-IDEBNGHGSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves