Merck
643483
Sigma-Aldrich
2-Acetylamino-3-bromo-5-methylpyridine
97%
別名:
N-(3-Bromo-5-methyl-2-pyridinyl)acetylamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9BrN2O
CAS番号:
分子量:
229.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
97-99 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)Nc1ncc(C)cc1Br
InChI
1S/C8H9BrN2O/c1-5-3-7(9)8(10-4-5)11-6(2)12/h3-4H,1-2H3,(H,10,11,12)
InChI Key
BJABQGWWODTQNB-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)