Merck
642924
Sigma-Aldrich
2-アミノ-5-フルオロベンゾニトリル
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC6H3(F)CN
CAS番号:
分子量:
136.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
bp
138 °C/15 mmHg (lit.)
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES記法
Nc1ccc(F)cc1C#N
InChI
1S/C7H5FN2/c8-6-1-2-7(10)5(3-6)4-9/h1-3H,10H2
InChI Key
VFQDFQDXMNVDPW-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
642924-VAR:
642924-BULK:
642924-10G:4548173222691
642924-1G:4548173222707