Merck
642657
Sigma-Aldrich
5-Chloro-3-phenyl-2,1-benzisoxazole
97%
別名:
5-Chloro-3-phenylanthranil
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H8ClNO
CAS番号:
分子量:
229.66
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
115-117 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2noc(-c3ccccc3)c2c1
InChI
1S/C13H8ClNO/c14-10-6-7-12-11(8-10)13(16-15-12)9-4-2-1-3-5-9/h1-8H
InChI Key
MUHJZJKVEQASGY-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642657-5G:
642657-VAR:
642657-BULK:
642657-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)