Merck
642207
Sigma-Aldrich
trans-3-Bromo-β-nitrostyrene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
228.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
60-64 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
nitro
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C8H6BrNO2/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10(11)12/h1-6H/b5-4+
InChI Key
NWHBBZILZXZIBO-SNAWJCMRSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
642207-5G:
642207-VAR:
642207-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)