Merck
399299
Sigma-Aldrich
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrene
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥22,200
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥22,200
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH=CHNO2
CAS番号:
分子量:
179.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥22,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99%
mp
86-88 °C (lit.)
溶解性
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
官能基
amine
nitro
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H9NO3/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10(11)12/h2-7H,1H3/b7-6+
InChI Key
JKQUXSHVQGBODD-VOTSOKGWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrene participates in the Michael reaction on carbapenam intermediate.[1]
アプリケーション
trans-4-Methoxy-β-nitrostyrene acts as guest molecule and forms guest molecules forming co-crystal phases with the d-form of robust syndiotactic polystyrene (sPS).[2] It may be employed as a Michael acceptor in the synthesis of proline based chiral ionic liquid catalysts with two five-membered unsaturated aza-heterocycles.[3]
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
399299-5G:
399299-VAR:
399299-1G:
399299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proline Based Chiral Ionic Liquids for Enantioselective Michael Reaction.
Nobuoka K, et al.
Organic Chemistry International (2014)
Sachin A Pawar et al.
Organic & biomolecular chemistry, 11(48), 8294-8297 (2013-11-13)
Herein, we report the development of mild, organocatalyzed routes to novel carbapenam derivatives through aldol, Mannich and Michael C-C bond forming reactions.
Polymer co-crystalline films for photonics.
Daniel C, et al.
Journal of the European Optical Society: Rapid Publications, 4 (2009)