Merck
641553
Sigma-Aldrich
trans-3-Chloro-4,5-dimethoxy-β-nitrostyrene
97%
別名:
1,2-Dimethoxy-3-chloro-5-(2-nitrovinyl)benzene, 2-(3-Chloro-4,5-dimethoxyphenyl)nitroethene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10ClNO4
CAS番号:
分子量:
243.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
163-167 °C (lit.)
官能基
amine
chloro
nitro
SMILES記法
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1cc(Cl)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C10H10ClNO4/c1-15-9-6-7(3-4-12(13)14)5-8(11)10(9)16-2/h3-6H,1-2H3/b4-3+
InChI Key
AYULBTLOYLJHSB-ONEGZZNKSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
641553-1G:
641553-VAR:
641553-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)