アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
237-238 °C (lit.)
密度
1.013 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CN)CC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-6-4-9(8-12)5-7-13/h9H,4-8,12H2,1-3H3
InChI Key
KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- 抗がん活性をもつ可能性のあるキネシンスピンドルタンパク質インヒビター
- 抗糖尿病性の潜在性をもつオーファンGタンパク質共役受容体GPR119アゴニスト
- Pim-1インヒビター
- アスパラギン酸プロテアーゼ阻害剤
N-アルキル末端アジリジンのエナンチオ選択的合成に関わる反応物質
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
641472-VAR:
641472-25G:
641472-5G:
641472-BULK:
資料
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.