Merck
641405
Sigma-Aldrich
3',4',5'-トリフルオロプロピオフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7F3O
CAS番号:
分子量:
188.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
206-208 °C (lit.)
密度
1.273 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1
InChI
1S/C9H7F3O/c1-2-8(13)5-3-6(10)9(12)7(11)4-5/h3-4H,2H2,1H3
InChI Key
VKEOHMCVBFCMSU-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
641405-5G:
641405-1G:
641405-BULK:
641405-VAR:
試験成績書(COA)