Merck
641111
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethoxy-1,4-cyclohexadiene
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12O2
CAS番号:
分子量:
140.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
45-52 °C/0.5 mmHg (lit.)
密度
1.020 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COC1=CCC=C(C1)OC
InChI
1S/C8H12O2/c1-9-7-4-3-5-8(6-7)10-2/h4-5H,3,6H2,1-2H3
InChI Key
MDBSJHGNFNKPTA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
185.0 °F - closed cup
引火点(℃)
85 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
641111-5G:
641111-BULK:
641111-1G:
641111-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)