Merck
639818
Sigma-Aldrich
5-Amino-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H9N3O2
CAS番号:
分子量:
203.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
183-188 °C (dec.) (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES記法
Nc1c(cnn1-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C10H9N3O2/c11-9-8(10(14)15)6-12-13(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,11H2,(H,14,15)
InChI Key
BFMGSMOYBHOHGI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
639818-BULK:
639818-1G:
639818-VAR:
639818-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)