Merck
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H15BO3
CAS番号:
分子量:
194.04
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
フォーム
solid
mp
99-104 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
InChI Key
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Contains varying amounts of anhydride
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
639605-5G:
639605-VAR:
639605-1G:
639605-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)