Merck
638153
Sigma-Aldrich
4-(tert-ブチルジメチルシリルオキシ)シクロヘキサノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥36,110
¥36,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥36,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H24O2Si
CAS番号:
分子量:
228.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥36,110
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4530 (lit.)
bp
85 °C/1 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1CCC(=O)CC1
InChI
1S/C12H24O2Si/c1-12(2,3)15(4,5)14-11-8-6-10(13)7-9-11/h11H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
HXKBGMNGSYGPRB-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
638153-1G:
638153-5G:
638153-BULK:
638153-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)