Merck
637599
Sigma-Aldrich
N-(3,4-Methylenedioxybenzylidene)benzylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO2
CAS番号:
分子量:
239.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
mp
69.5-70 °C (lit.)
官能基
amine
imine
phenyl
SMILES記法
C1Oc2ccc(\C=N\Cc3ccccc3)cc2O1
InChI
1S/C15H13NO2/c1-2-4-12(5-3-1)9-16-10-13-6-7-14-15(8-13)18-11-17-14/h1-8,10H,9,11H2/b16-10+
InChI Key
BGNGXFPSLBOGHI-MHWRWJLKSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
637599-BULK:
637599-1G:
637599-5G:
637599-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)