Merck
637300
Sigma-Aldrich
酸化イッテルビウム(III)
nanopowder, <100 nm particle size (BET), ≥99.7% trace metals basis
別名:
Diytterbium trioxide, Ytterbia, Ytterbium sesquioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥26,400
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥26,400
About This Item
化学式:
Yb2O3
CAS番号:
分子量:
394.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥26,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥99.7% trace metals basis
フォーム
nanopowder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: ytterbium
粒径
<100 nm (BET)
密度
9.17 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O=[Yb]O[Yb]=O
InChI
1S/3O.2Yb
InChI Key
FIXNOXLJNSSSLJ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
637300-50G:
637300-VAR:
637300-10G:
637300-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Zhengze Yu et al.
ACS nano, 9(11), 11064-11074 (2015-10-13)
Photodynamic therapy (PDT) is a well-established modality for cancer therapy, which locally kills cancer cells when light irradiates a photosensitizer. However, conventional PDT is often limited by the extremely short lifespan and severely limited diffusion distance of reactive oxygen species
資料
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.