表示を変更する
5 G
¥9,110
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H13NO
CAS番号:
分子量:
223.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
品質水準
アッセイ
96%
mp
70-74 °C
官能基
phenyl
SMILES記法
C(Oc1cccc2cc[nH]c12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H13NO/c1-2-5-12(6-3-1)11-17-14-8-4-7-13-9-10-16-15(13)14/h1-10,16H,11H2
InChI Key
DIGZMTAFOACVBW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アデノシンレセプターアンタゴニストであるピラゾロキノリン誘導体の合成に用いる反応剤
ジアゾナミドAの不斉全合成に用いる反応剤
HCVインヒビターの合成に用いる反応剤
イノシンモノリン酸デヒドロゲナーゼのインヒビターであり、末梢血単核細胞(PMBC)に対する抗増殖活性を持つ置換3-シアノインドールおよび3-(4-ピリジニル)インドール類の合成に用いる反応剤
ネクロトーシス治療薬である[(インドリル)メチル]ヒダントインおよび[(インドリル)メチル]チオヒダントイン誘導体の合成に用いる反応剤
ヒトトポイソメラーゼIのインドロカルバゾール毒、ED-110の位置異性類縁体の合成に用いる反応剤
ジアゾナミドAの不斉全合成に用いる反応剤
HCVインヒビターの合成に用いる反応剤
イノシンモノリン酸デヒドロゲナーゼのインヒビターであり、末梢血単核細胞(PMBC)に対する抗増殖活性を持つ置換3-シアノインドールおよび3-(4-ピリジニル)インドール類の合成に用いる反応剤
ネクロトーシス治療薬である[(インドリル)メチル]ヒダントインおよび[(インドリル)メチル]チオヒダントイン誘導体の合成に用いる反応剤
ヒトトポイソメラーゼIのインドロカルバゾール毒、ED-110の位置異性類縁体の合成に用いる反応剤
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
636800-5G:
636800-BULK:
636800-VAR:
636800-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ