Merck
636770
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(3,7-dimethyloctyl)benzene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H46
CAS番号:
分子量:
358.64
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
195 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.843 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)CCCC(C)CCc1ccc(CCC(C)CCCC(C)C)cc1
InChI
1S/C26H46/c1-21(2)9-7-11-23(5)13-15-25-17-19-26(20-18-25)16-14-24(6)12-8-10-22(3)4/h17-24H,7-16H2,1-6H3
InChI Key
XTDSXTPHPOPBPO-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
636770-5G:
636770-BULK:
636770-1G:
636770-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)