Merck
636304
Sigma-Aldrich
N-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyltolylsulfonamide
97%
別名:
4-(p-Toluenesulfonylamino)phenylboronic acid pinacol ester, N-[4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-p-toluenesulfonamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H24BNO4S
CAS番号:
分子量:
373.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
フォーム
solid
SMILES記法
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccc(cc2)B3OC(C)(C)C(C)(C)O3
InChI
1S/C19H24BNO4S/c1-14-6-12-17(13-7-14)26(22,23)21-16-10-8-15(9-11-16)20-24-18(2,3)19(4,5)25-20/h6-13,21H,1-5H3
InChI Key
RLVWYHYMSBRBKK-UHFFFAOYSA-N
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
636304-BULK:
636304-5G:
636304-1G:
636304-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)