Merck
635154
Sigma-Aldrich
3-Fluoro-4-iodotoluene
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H3FCH3
CAS番号:
分子量:
236.03
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5810 (lit.)
bp
138-139 °C/9 mmHg (lit.)
密度
1.803 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cc1ccc(I)c(F)c1
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4H,1H3
InChI Key
XVHYSMVSLDIUCM-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
635154-5G:4548173995496
635154-BULK:
635154-1G:4548173995489
635154-VAR:
試験成績書(COA)