Merck
634913
Sigma-Aldrich
3,5-ジエトキシベンゾイル クロリド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5O)2C6H3COCl
CAS番号:
分子量:
228.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
70-74 °C (lit.)
SMILES記法
CCOc1cc(OCC)cc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C11H13ClO3/c1-3-14-9-5-8(11(12)13)6-10(7-9)15-4-2/h5-7H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
JHDNGEJBXLHONS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
634913-5G:
634913-BULK:
634913-VAR:
634913-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)