Merck
634905
Sigma-Aldrich
4'-エトキシ-2'-ヒドロキシ-3'-メチルアセトフェノン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH2OC6H2(CH3)(OH)COCH3
CAS番号:
分子量:
194.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
50-54 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES記法
CCOc1ccc(C(C)=O)c(O)c1C
InChI
1S/C11H14O3/c1-4-14-10-6-5-9(8(3)12)11(13)7(10)2/h5-6,13H,4H2,1-3H3
InChI Key
JZJNFRYRYWLJBP-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
634905-5G:
634905-VAR:
634905-BULK:
634905-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)