Merck
634808
Sigma-Aldrich
1,2,3,5-Tetra-O-acetyl-α-D-arabinofuranose
technical grade
別名:
NSC 108078
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H18O9
CAS番号:
分子量:
318.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
≥80%
屈折率
n20/D 1.4500 (lit.)
bp
140 °C/0.01 mmHg (lit.)
密度
1.31 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(=O)OC[C@H]1O[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C13H18O9/c1-6(14)18-5-10-11(19-7(2)15)12(20-8(3)16)13(22-10)21-9(4)17/h10-13H,5H2,1-4H3/t10-,11-,12+,13+/m1/s1
InChI Key
IHNHAHWGVLXCCI-NDBYEHHHSA-N
アプリケーション
以下の反応物質です。
  • カンジダ・アンタークティカBリパーゼ(CAL B)触媒によるアルコーリシスを介した、ジアステレオ選択的酵素的脱アセチル化による、ヒドロキシルアセチルペントフラノシドの不斉合成
  • 1,2-O-イソプロピリデンDリボフラノースの合成におけるトリメチルアルミニウムとの反応
  • カップリングおよび糖鎖付加反応を介した、結核菌に存在するアラビノガラクタンのモチーフDおよびEのオリゴ糖の合成
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
634808-VAR:
634808-BULK:
634808-5G:
634808-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)