Merck
634476
Sigma-Aldrich
Furan-3-ylethynyltrimethylsilane
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H12OSi
CAS番号:
分子量:
164.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.4910 (lit.)
bp
184-186 °C (lit.)
密度
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)C#Cc1ccoc1
InChI
1S/C9H12OSi/c1-11(2,3)7-5-9-4-6-10-8-9/h4,6,8H,1-3H3
InChI Key
YTKPUDNQUBDSHF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F
引火点(℃)
65 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
634476-VAR:
634476-BULK:
634476-1G:
634476-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)