Merck
634050
Sigma-Aldrich
5-Bromo-1-(tert-butyldimethylsilyl)-1H-indole
97%
別名:
5-Bromo-1-TBDMS-1H-indole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20BrNSi
CAS番号:
分子量:
310.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.574
bp
158 °C/0.10 mmHg
密度
1.224 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(C)[Si](C)(C)n1ccc2cc(Br)ccc12
InChI
1S/C14H20BrNSi/c1-14(2,3)17(4,5)16-9-8-11-10-12(15)6-7-13(11)16/h6-10H,1-5H3
InChI Key
WBOWSDFSONZNEE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
634050-1G:
634050-BULK:
634050-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)