Merck
633437
Sigma-Aldrich
Diacetonamine hydrogenoxalate
90%
別名:
4-Amino-4-methyl-2-pentanone hydrogenoxalate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3COCH2C(CH3)2NH2·HO2CCO2H
CAS番号:
分子量:
115.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
90%
フォーム
solid
mp
125-130 °C (lit.)
官能基
amine
carboxylic acid
ketone
SMILES記法
OC(=O)C(O)=O.CC(=O)CC(C)(C)N
InChI
1S/C6H13NO.C2H2O4/c1-5(8)4-6(2,3)7;3-1(4)2(5)6/h4,7H2,1-3H3;(H,3,4)(H,5,6)
InChI Key
PABISXFQAHDPMS-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
633437-VAR:
633437-BULK:
633437-25G:4548173174525
633437-100G:4548173174518
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aki Ikeda et al.
AMB Express, 7(1), 101-101 (2017-05-27)
Under bioassay-guided investigation, a sporulation-inducing factor (SIF) toward Bacillus spp. was searched for in methanol (MeOH) extracts of soybean curd residues, and diacetonamine (1) was identified as the active compound. SIF was first isolated as a monoacetylated derivative (2, 4.1 mg