Merck
633291
Sigma-Aldrich
N-Propionyloxy-d5-succinimide
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7D5H4NO4
CAS番号:
分子量:
176.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+5
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C7H9NO4/c1-2-7(11)12-8-5(9)3-4-6(8)10/h2-4H2,1H3/i1D3,2D2
InChI Key
AASBXERNXVFUEJ-ZBJDZAJPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
633291-VAR:
633291-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)