Merck
633267
Sigma-Aldrich
ジシクロヘキシルカルボジイミド 溶液
60 wt. % in xylenes
別名:
N,N'-メタンテトライルビス[シクロヘキサンアミン], DCC, NSC 30022, NSC 53373, NSC 57182
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22N2
CAS番号:
分子量:
206.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Coupling Reactions
濃度
60 wt. % in xylenes
屈折率
n20/D 1.503
密度
0.898 g/mL at 25 °C
SMILES記法
C1CCC(CC1)N=C=NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H22N2/c1-3-7-12(8-4-1)14-11-15-13-9-5-2-6-10-13/h12-13H,1-10H2
InChI Key
QOSSAOTZNIDXMA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
テトラメチルピラジン誘導体合成のための光延反応に用いる触媒
シリカを支持体としたグラフェンとグラフェンオキシドシート作成のためのカップリング剤
内部寄生菌L14バイオマスインヒビター
以下の作成に用いられます。
  • 超分岐ポリグリセリンにより安定化される、多機能の水溶性ナノ結晶
  • カーボンナノチューブ上のAuナノ粒子に接着したMnO2ナノシート
  • 機能性を付与した単層カーボンナノチューブアレイ
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
86.0 °F
引火点(℃)
30 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
633267-100ML:4548173299822
633267-VAR:
633267-800ML:4548173299839
633267-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Siobhan P Brown et al.
American heart journal, 169(3), 334-341 (2015-03-03)
The Resuscitation Outcomes Consortium is conducting a randomized trial comparing survival with hospital discharge after continuous chest compressions without interruption for ventilation versus currently recommended American Heart Association cardiopulmonary resuscitation with interrupted chest compressions in adult patients with out-of-hospital cardiac
Marc Aprahamian et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 12(5), 777-783 (2011-03-04)
Myo-inositol trispyrophosphate (ITPP), a synthetic allosteric effector of hemoglobin, increases the regulated oxygen-releasing capacity of red blood cells (RBCs), leading to suppression of hypoxia-inducible factor 1α (HIF-1α) and to down-regulation of hypoxia-inducible genes such as vascular endothelial growth factor (VEGF).
Andreia Biolo et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(6), 1926-1929 (2009-02-11)
A major determinant of maximal exercise capacity is the delivery of oxygen to exercising muscles. myo-Inositol trispyrophosphate (ITPP) is a recently identified membrane-permeant molecule that causes allosteric regulation of Hb oxygen binding affinity. In normal mice, i.p. administration of ITPP
Kenji Mizutani et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(33), 13474-13479 (2011-08-05)
The prokaryotic V-ATPase of Enterococcus hirae, closely related to the eukaryotic enzymes, provides a unique opportunity to study the ion-translocation mechanism because it transports Na(+), which can be detected by radioisotope (22Na(+)) experiments and X-ray crystallography. In this study, we
Daniel P Keeley et al.
Developmental cell, 54(1), 60-74 (2020-06-26)
Basement membranes (BMs) are supramolecular matrices built on laminin and type IV collagen networks that provide structural and signaling support to tissues. BM complexity, however, has hindered an understanding of its formation, dynamics, and regulation. Using genome editing, we tagged