Merck
632171
Sigma-Aldrich
4-メチル-3-ニトロ安息香酸メチル
別名:
4-メチル-3-ニトロ安息香酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H9NO4
CAS番号:
分子量:
195.17
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
フォーム
solid
官能基
ester
nitro
SMILES記法
COC(=O)c1ccc(C)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6-3-4-7(9(11)14-2)5-8(6)10(12)13/h3-5H,1-2H3
InChI Key
YFPBHPCMYFCRKS-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
632171-VAR:
632171-BULK:
632171-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)