Merck
632082
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetrakis(hydroxymethyl)cyclohexanol
97%
別名:
(2,2,6,6-Tetramethylol)cyclohexanol, 1,1,3,3-Tetra(hydroxymethyl)cyclohexan-2-ol, 2-Hydroxy-1,1,3,3-cyclohexanetetramethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H20O5
CAS番号:
分子量:
220.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
123-127 °C
SMILES記法
OCC1(CO)CCCC(CO)(CO)C1O
InChI
1S/C10H20O5/c11-4-9(5-12)2-1-3-10(6-13,7-14)8(9)15/h8,11-15H,1-7H2
InChI Key
ICVIFRMLTBUBGF-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
632082-BULK:
632082-5G:
632082-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)