Merck
631809
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロ-4-メトキシベンズアルデヒド
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H6F2O2
CAS番号:
分子量:
172.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
mp
73-77 °C (lit.)
SMILES記法
COc1cc(F)c(C=O)c(F)c1
InChI
1S/C8H6F2O2/c1-12-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
InChI Key
ZYABCGOTMDPUDD-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631809-BULK:
631809-VAR:
631809-5G:
631809-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)