Merck
631744
Sigma-Aldrich
4,7-Dimethoxy-1-naphthaldehyde
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H12O3
CAS番号:
分子量:
216.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
79-83 °C (lit.)
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccc(OC)c2ccc(OC)cc12
InChI
1S/C13H12O3/c1-15-10-4-5-11-12(7-10)9(8-14)3-6-13(11)16-2/h3-8H,1-2H3
InChI Key
FFAODEUKHYBIKI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631744-VAR:
631744-1G:
631744-10G:
631744-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)