Merck
631655
Sigma-Aldrich
2,2'-ビス(メトキシメトキシ)-1,1'-ビナフタレン
97%
別名:
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3OCH2OC10H6)2
CAS番号:
分子量:
374.43
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
反応適合性
reagent type: ligand
mp
92-96 °C (lit.)
SMILES記法
COCOc1ccc2ccccc2c1-c3c(OCOC)ccc4ccccc34
InChI
1S/C24H22O4/c1-25-15-27-21-13-11-17-7-3-5-9-19(17)23(21)24-20-10-6-4-8-18(20)12-14-22(24)28-16-26-2/h3-14H,15-16H2,1-2H3
InChI Key
YIAQRNNJNMLGTP-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,2′-Bis(methoxymethoxy)-1,1′-binaphthalene is an aryl alkyl ether that can undergo nickel catalyzed cross-coupling reaction with aryl Grignard reagent to form the aryl-aryl cross-coupling product.[1]
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631655-BULK:
631655-1G:
631655-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cross-Coupling of Aryl/Alkenyl Ethers with Aryl Grignard Reagents through Nickel-Catalyzed C? O Activation.
Xie LG and Wang ZX.
Chemistry?A European Journal , 17(18), 4972-4975 (2011)