Merck
631302
Sigma-Aldrich
3-(3-Chlorophenyl)propionic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(3-Cl-C6H4)CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
184.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
72-76 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)CCc1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C9H9ClO2/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/h1-3,6H,4-5H2,(H,11,12)
InChI Key
CLTDVBQNUHHYCA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631302-VAR:
631302-BULK:
631302-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Man Zhang et al.
Heterocycles, 101(1), 145-164 (2020-08-11)
Neuropathic pain, epilepsy, insomnia, and tremor disorder may arrive from an increase of intracellular Ca2+ concentration through a dysfunction of T-type Ca2+ channels. Thus, T-type calcium channels could be a target in drug discovery for the treatments of neuropathic pain