Merck
631272
Sigma-Aldrich
2-Amino-3,4,5-trimethoxybenzoic acid
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H13NO5
CAS番号:
分子量:
227.21
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
アッセイ
97%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
137-141 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
COc1cc(C(O)=O)c(N)c(OC)c1OC
InChI
1S/C10H13NO5/c1-14-6-4-5(10(12)13)7(11)9(16-3)8(6)15-2/h4H,11H2,1-3H3,(H,12,13)
InChI Key
JSHSRQCOCMIIPA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
631272-5G:
631272-BULK:
631272-VAR:
631272-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)