Merck
631132
Sigma-Aldrich
3-Methyl-N-methylbenzylamine
97%
別名:
(3-Methylbenzyl)methylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H13N
CAS番号:
分子量:
135.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
密度
0.900 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CNCc1cccc(C)c1
InChI
1S/C9H13N/c1-8-4-3-5-9(6-8)7-10-2/h3-6,10H,7H2,1-2H3
InChI Key
WCTNVGNEUDTSOZ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
174.0 °F - closed cup
引火点(℃)
78.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
631132-BULK:
631132-VAR:
631132-5G:
631132-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bryce J Marquis et al.
Chromatographia, 80(12), 1723-1732 (2017-12-08)
Small molecules containing carboxylic acid functional groups are ubiquitous throughout biology, playing vital roles in biological chemistry ranging from energy metabolism to cellular signaling. This paper describes a new derivatization reagent, 4-bromo-