Merck
630691
Sigma-Aldrich
6-クロロチオクロマン-4-オン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7ClOS
CAS番号:
分子量:
198.67
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
形状
solid
mp
67-71 °C (lit.)
SMILES記法
Clc1ccc2SCCC(=O)c2c1
InChI
1S/C9H7ClOS/c10-6-1-2-9-7(5-6)8(11)3-4-12-9/h1-2,5H,3-4H2
InChI Key
OKHUUKHZUNKSQA-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
630691-1G:
630691-5G:
630691-VAR:
630691-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)