Merck
299405
Sigma-Aldrich
マグネシウム
rod, diam. 6 mm, ≥99.9% trace metals basis
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg
CAS番号:
分子量:
24.31
Beilstein:
4948473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
1 mmHg ( 621 °C)
アッセイ
≥99.9% trace metals basis
形状
rod
自己発火温度
950 °F
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
4.46 μΩ-cm, 20°C
直径
6 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
密度
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Mg]
InChI
1S/Mg
InChI Key
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Magnesium is the most common mineral found in the human body. It is a cofactor for more than 300 enzymes and is known to regulate physiological functions like blood pressure, muscle contraction, and neuromuscular conduction. It can be used in the preparation of many biomaterials for biomedical applications.
アプリケーション
Magnesium can be used:
  • As a working electrode in the study of the electrochemical behavior of Li+ ions.
  • As an electrode material in the electropolymerization of di-n-hexyldichlorosilane.
数量
10 g = 2 × 100 mm; 50 g = 10 × 100 mm
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
299405-BULK:
299405-10G:
299405-50G:
299405-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Factors influencing the electroreductive polymerization of di-n-hexyldichlorosilane
Martins L, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 16(2), 76-83 (2002)
Magnesium and human health: perspectives and research directions
Al Alawi AM, et al.
International Journal of Endocrinology, 2018 (2018)
The importance of magnesium in clinical healthcare
Schwalfenberg GK and Genuis SJ
Scientifica, 2017 (2017)
Electrodeposition of Li and electrochemical formation of Mg--Li alloys from the eutectic LiCl-KCl
Chen Z, et al.
Journal of alloys and compounds, 464(1-2), 174-178 (2008)
Review of magnesium-based biomaterials and their applications
Sezer N, et al.
Journal of Magnesium and Alloys, 6(1), 23-43 (2018)
資料
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids
水素貯蔵のための金属材料の調製と加工に用いられるいくつかの実験手法を概説します。
高遷移金属シリサイドの異方性熱電変換デバイスへの応用について紹介します。
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.