Merck
616877
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-テトラメチルシクロペンタジエン-2-メチル-d3
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9D3H11
CAS番号:
分子量:
125.23
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
85% (CP)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C1=C(C)CC(C)=C1C
InChI
1S/C9H14/c1-6-5-7(2)9(4)8(6)3/h5H2,1-4H3/i3D3
InChI Key
VNPQQEYMXYCAEZ-HPRDVNIFSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
107.6 °F - closed cup
引火点(℃)
42 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
616877-VAR:
616877-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)