Merck
616621
Sigma-Aldrich
2-Keto-4-methyl-d3-pentanoic acid sodium salt
98 atom % D
別名:
2-Ketoisocaproic acid-d3 (4-methyl-d3) sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CH(CH3)CH2COCO2Na
分子量:
155.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
フォーム
solid
利用可能性
not available in Japan
テクニック
bio NMR: suitable
mp
280 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[Na+].[2H]C([2H])([2H])C(C)CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H10O3.Na/c1-4(2)3-5(7)6(8)9;/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1/i1D3;
InChI Key
IXFAZKRLPPMQEO-NIIDSAIPSA-M
関連するカテゴリー
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
616621-500MG:
616621-BULK:
616621-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)