Merck
616532
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenol-3,5-d2
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6HD2Cl3O
分子量:
199.46
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
solid
bp
246 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]c1c(Cl)c([2H])c(Cl)c(O)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl3O/c7-3-1-4(8)6(10)5(9)2-3/h1-2,10H/i1D,2D
InChI Key
LINPIYWFGCPVIE-QDNHWIQGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
616532-VAR:
616532-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)