Merck
615951
Sigma-Aldrich
Palmitic acid-16,16,16-d3
≥99 atom % D, ≥99% (CP)
別名:
Hexadecanoic acid-16,16,16-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)14CO2H
CAS番号:
分子量:
259.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
≥99 atom % D
アッセイ
≥99% (CP)
形状
solid
mp
61-64 °C
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)/i1D3
InChI Key
IPCSVZSSVZVIGE-FIBGUPNXSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615951-BULK:
615951-VAR:
615951-500MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pooranee K Morgan et al.
The Journal of biological chemistry, 297(6), 101341-101341 (2021-10-26)
Adipose-tissue-resident macrophages (ATMs) maintain metabolic homeostasis but also contribute to obesity-induced adipose tissue inflammation and metabolic dysfunction. Central to these contrasting effects of ATMs on metabolic homeostasis is the interaction of macrophages with fatty acids. Fatty acid levels are increased