Merck
615919
Sigma-Aldrich
Imino(diacetic-d4) acid
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH(CD2CO2H)2
CAS番号:
分子量:
137.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
mp
243 °C (lit.)
質量シフト
M+4
SMILES記法
[2H]C([2H])(NC([2H])([2H])C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c6-3(7)1-5-2-4(8)9/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/i1D2,2D2
InChI Key
NBZBKCUXIYYUSX-LNLMKGTHSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615919OOS-BULK:
615919-VAR:
615919-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)