Merck
615668
Sigma-Aldrich
ブフラロール-(t-ブチル-d9) 塩酸塩
98 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16D9H14NO2·HCl
CAS番号:
分子量:
306.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位体純度
98 atom % D
フォーム
solid
質量シフト
M+9
SMILES記法
Cl.[2H]C([2H])([2H])C(NCC(O)c1cc2cccc(CC)c2o1)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C16H23NO2.ClH/c1-5-11-7-6-8-12-9-14(19-15(11)12)13(18)10-17-16(2,3)4;/h6-9,13,17-18H,5,10H2,1-4H3;1H/i2D3,3D3,4D3;
InChI Key
KJBONRGCLLBWCJ-WWMMTMLWSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
615668-VAR:
615668-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)