Merck
613878
Sigma-Aldrich
Methylacetylene-d4
99 atom % D
別名:
Propyne-d4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD≡CCD3
分子量:
44.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352003
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
bp
-23.2 °C (lit.)
mp
-102.7 °C (lit.)
質量シフト
M+4
保管温度
−20°C
SMILES記法
[2H]C#CC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H4/c1-3-2/h1H,2H3/i1D,2D3
InChI Key
MWWATHDPGQKSAR-BMQYTIHCSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
ピクトグラム
FlameGas cylinderExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
引火点(°F)
-59.8 °F - closed cup
引火点(℃)
-51.00 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613878-VAR:
613878-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)