Merck
613835
Sigma-Aldrich
Acetylene-d2
99 atom % D
別名:
Dideuterioacetylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2D2
CAS番号:
分子量:
28.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
mp
-81 °C (subl.) (lit.)
密度
0.97 g/mL at 0 °C (air=1)(lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C#C[2H]
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameGas cylinder
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Chem. Unst. Gas A - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613835-VAR:
613835-1L:
613835-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)