Merck
613762
Sigma-Aldrich
(+)-1,3-ブタジエン-d6ジエポキシド
97 atom % D, 97% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D6O2
分子量:
92.13
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
同位体純度
97 atom % D
アッセイ
97% (CP)
分子量
92.01 by atom % calculation
bp
56-58 °C/25 mmHg (lit.)
mp
2-4 °C (lit.)
密度
1.189 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]C1([2H])OC1([2H])C2([2H])OC2([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O2/c1-3(5-1)4-2-6-4/h3-4H,1-2H2/i1D2,2D2,3D,4D
InChI Key
ZFIVKAOQEXOYFY-UFSLNRCZSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
613762OOS-BULK:
613762-BULK:
613762-VAR:
試験成績書(COA)