Merck
61336
Sigma-Aldrich
2-クロロ-4,6-ジメトキシピリミジン
≥98.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H7ClN2O2
CAS番号:
分子量:
174.58
Beilstein:
880035
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0%
形状
solid
mp
100-105 °C
SMILES記法
COc1cc(OC)nc(Cl)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-4-3-5(11-2)9-6(7)8-4/h3H,1-2H3
InChI Key
PBEKEFWBLFBSGQ-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
61336-BULK-F:
61336-VAR-F:
61336-5G-F:
61336-25G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)