Merck
609986
Sigma-Aldrich
Boric oxide-18O3
95 atom % 18O
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
B218O3
分子量:
75.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
95 atom % 18O
品質水準
形状
solid
質量シフト
M+6
SMILES記法
[18O]=B[18O]B=[18O]
InChI
1S/B2O3/c3-1-5-2-4/i3+2,4+2,5+2
InChI Key
JKWMSGQKBLHBQQ-LXJNWNNVSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609986-BULK:
609986-100MG:
609986-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)