Merck
609706
Sigma-Aldrich
Carbon monoxide-18O
95 atom % 18O, 99% (CP)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C18O
CAS番号:
分子量:
30.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
製品609706は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
同位体純度
95 atom % 18O
品質水準
アッセイ
99% (CP)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[C-]#[18O+]
InChI
1S/CO/c1-2/i2+2
InChI Key
UGFAIRIUMAVXCW-HQMMCQRPSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
真鍮CGA 110/180バルブ付レクチャーボトル
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
おすすめ製品
ステンレス鋼製コントロ-ルバルブZ146951またはZ187224
ピクトグラム
FlameGas cylinderSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
609706-BULK:
609706-VAR:
609706-1L:
609706-1L-EU:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)